Water storage and recirculating distribution system, CENTRA® RDS
Fournisseur: ELGA LabWater
CNXXXRDM1-230
ELGACNXXXRDM1-230EA 0 EUR InStock
ELGACNXXXRDM1-230
Water storage and recirculating distribution system, CENTRA® RDS
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
The CENTRA-RDS is a storage and recirculating distribution system designed to work with other CENTRA or PURELAB systems or existing purification installations. In addition to storing and distributing pure water, the CENTRA-RDS maintains and improves water purity.
  • Delivers up to 30 L per minute of type I, type II and type III water from a distribution loop
  • Bacterial specification <5 CFU/ml is maintained using a combination of technologies
  • Reliable continual supply of pure water using unique access controls and leak detection system with optional building
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..