Système d'eau pure, PURELAB® Flex 1
Fournisseur: ELGA LabWater
PF1XXXXM1
ELGAPF1XXXXM1EA 5030.3 EUR InStock
ELGAPF1XXXXM1
Système d'eau pure, PURELAB® Flex 1
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
The Purelab Flex 1 is designed to dispense water when it is connected to a reservoir or distribution loop. This system works as a dispenser as well as a simple deionisation system. It delivers Type II and Type III water, depending on the use of a DI purification pack.
  • Intuitive to use, ergonomic design
  • Settings can be customised according to the application
  • Data can be downloaded via USB
  • Easy maintenance
Daily volume: >10 liters
Feedwater: Originally from potable supply, then pre treated. Preferably reverse osmosis (RO) or filtered service deionization (SDI) or distilled.
Information de livraison: Delivered without purification pack.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité