Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Water purification systems, PURELAB® Quest

Fournisseur: ELGA LabWater
PQDIUVM1
ELGAPQDIUVM1EA 0 EUR InStock
ELGAPQDIUVM1
Water purification systems, PURELAB® Quest
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Ideal water system for a new start up lab. Advanced and affordable, providing tap to Type I water.

  • Maximize your budget: one system delivering three water types
  • Compact: wall or bench mount
  • Sustainable design: made with 85% recycled materials
  • Intuitive: simple to use and install
  • Manual and autovolume dispensing with recirculation of the water from the reservoir up to the point of dispense
  • Integrated 7 liter reservoir
  • USB data port/Hubgrade enabled

The PURELAB® Quest offers three water types, multiple quality sensors, clear information, a compact and economical design, ease of use, a fast flow rate, reliability, and simple maintenance.

The system has been tested through 150000 cycles of dispensing, which is equivalent to over 20 years of lab use. Research and development are at the heart of ELGA. Our global network of engineers and scientists are dedicated to lab water applications.

PURELAB® Quest's components have been proven in tens of thousands of water systems globally and result from over a decade of user experience and feedback. While discovery and research can take a lifetime, PURELAB® Quest will deliver the water you need within seconds. Every day is a Quest.

Made from >85% reclaimed materials, which is a better investment for the planet.

Certifications: UL/CSA listed. CE marked.

Informations sur les accessoires: When purchased as a kit, the system comes with a pretreatment filter and a 0,2 µm capsule filter or a BioFilter. For Type II and III water, the addition of a 15 or 30 liter reservoir will be required. Installation labor can be ordered separately. Please contact your Avantor representative for more information.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité