Test tubes for autosamplers
Fournisseur: ELKAY
000-2026-019
ELKA000-2026-019EA 268 EUR InStock
ELKA000-2026-019
Test tubes for autosamplers
Tubes Tubes à essais
PP, translucent.
  • Chemical free and inert materials help minimise contamination risks
  • Temperature resists from −190 to +120 °C
  • Withstands rotation speed up to 3000×g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité