Bags, Amber
Fournisseur: ELKAY
FAM30808
ELKAFAM30808EA 200 EUR InStock
ELKAFAM30808
Bags, Amber
Sachets Sacs de stockage
Amber bags prevent their contents from being degraded or damaged by UV light waves.
  • Open-ended bags can be sealed with a heat sealer or taped shut
  • Seal top bags can be accessed multiple times
They are a choice for packaging and transporting medications and other UV light-sensitive products.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité