elma tec clean A5 elma tec clean A5 est prvu pour le nettoyage aux ultrasons sur des surfaces en mtal, caoutchouc, matires synthtiques, fonte grise, zinc coul sous pression et mtal lger en particulier laluminium. Elimine les huiles ou graisse 1 * 850 g
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER
elma tec clean A5 elma tec clean A5 est prvu pour le nettoyage aux ultrasons sur des surfaces en mtal, caoutchouc, matires synthtiques, fonte grise, zinc coul sous pression et mtal lger en particulier laluminium. Elimine les huiles ou graisse 1 * 850 g
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
elma tec clean A5 elma tec clean A5 est prévu pour le nettoyage aux ultrasons sur des surfaces en métal, caoutchouc, matières synthétiques, fonte grise, zinc coulé sous pression et métal léger en particulier l’aluminium. Elimine les huiles ou graisse 1 * 850 g ELMA8000141 1 * 850 g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou