Embedding kit JB-4, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
EM0100-1KT
EM0100-1KTEA 488 EUR InStock
EM0100-1KT
Embedding kit JB-4, Sigma-Aldrich®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
JB-4 is a water-soluble, GMA based, plastic resin kit intended for use in the preparation of embedded samples for high resolution light microscopy. It is a technique now widely used for research and clinical diagnosis. JB-4 yields semi-thin sections (0.5μ-2μ) with excellent morphological preservation.
  • Quality Level 200
JB-4 kit contains:
JB-4 Embedding Solution A (J4954) 800ml
JB-4 Embedding Solution B (J0330) 30 ml
Benzoyl Peroxide (J0455) 12 g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité