Pipette tracker, LightOne™ Illuminator qRED, Embitec®
Fournisseur: EMBITEC
LI-1300
EMBILI-1300EA 598 EUR InStock
EMBILI-1300
Pipette tracker, LightOne™ Illuminator qRED, Embitec®
Transilluminateurs Transilluminateurs LED
Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
  • Red LEDs minimize quenching of fluorescent dyes, with three distinct intensities
  • Auto and manual/hands-free advance modes
  • Dedicated LED for each sample well to provide accurate guidance
  • User defined time intervals for advancing to the next sample(s)
  • Illuminate single well or complete lane or complete row
  • Material: White polycarbonate
The LightOne™ Illuminator qRED is a stand-alone bench top solution for trackingMore Product Information
Collapse All
Désignation Modèle Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
LightOne™ Illuminator qRED, with white field background, for 96-well ELISA plates LI-1300 50×150×15 mm 1 EMBILI-1300
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité