Pipette tracker, LightOne™ Illuminator Pro, Embitec®
Fournisseur: EMBITEC
LI-2100
EMBILI-2100EA 1360 EUR InStock
EMBILI-2100
Pipette tracker, LightOne™ Illuminator Pro, Embitec®
Transilluminateurs Transilluminateurs LED
Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 384-well or 96-well plates.
  • Red LEDs minimize quenching of fluorescent dyes, and light up in three distinct intensities
  • Auto and manual/hands-free advance modes
  • Dedicated LED for each sample well to provide accurate guidance
  • Auto and manual advance, or import plate design via USB connector
  • Online plate design generator available for creating sample layout file for importing
  • Material: White polycarbonate
The LightOne™ IlluminatorMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité