CLS15E 0,04-20µS/CM, K=0,01 ZONE NON EX FILETAGE NPT1/2 1 * 1 Pce
Fournisseur: Endress+Hauser
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
CLS15E 0,04-20µS/CM, K=0,01 ZONE NON EX FILETAGE NPT1/2 1 * 1 Pce ENDRCLS15E-1061/0 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou