Conductivity Calibration Solution
Fournisseur: Endress+Hauser
CLY11-A
ENDRCLY11-AEA 328 EUR InStock
ENDRCLY11-A
Conductivity Calibration Solution
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Precision solution referred to SRM of NIST.
With temperature table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité