Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Spray gun

Fournisseur: ENTEGRIS
603-864 215-98 600037BL 221-02 600037 215-55 600037OR 500121 221-05
ENTE603-864EA 0 EUR InStock
ENTE603-864 ENTE215-98 ENTE600037BL ENTE221-02 ENTE600037 ENTE215-55 ENTE600037OR ENTE500121 ENTE221-05
Spray gun
Vaporisateurs
High purity PFA and PTFE (all wetted parts).

  • Orifice: 4,8 mm
  • Connection: 1/4" or 1/2" FNPT
  • Pressure: max. 5516 mbar

Used in fume hoods and wet processing stations to help protect against corrosion.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité