L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pistolet pulvérisateur
Fournisseur: ENTEGRIS
221-60 215-128 215-138 221-69
ENTE221-60EA 0 EUR InStock
ENTE221-60 ENTE215-128 ENTE215-138 ENTE221-69
Pistolet pulvérisateur
Vaporisateurs
High purity PFA (all wetted parts).
  • With 4,8 mm orifice and ³/₈" Flaretek® tube fitting or ¹/₂" compression connections
  • Max. pressure 5,52 bar
Used in fume hoods and wet processing stations to help protect against corrosion.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité