Pistolets pulvérisateurs
Fournisseur: ENTEGRIS
421-22-11 421-22-21 421-32-21 421-32-31 421-32-11
ENTE421-22-11EA 0 EUR InStock
ENTE421-22-11 ENTE421-22-21 ENTE421-32-21 ENTE421-32-31 ENTE421-32-11
Pistolets pulvérisateurs
Vaporisateurs
Made of high purity PFA and PTFE (all wetted parts).
  • With 4,8 mm orifice and 6,35 and 12,7 mm FNPT inlet connections
  • Max. pressure 5,52 bar
  • Coloured caps enable visual chemical differentiation at a glance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité