L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pistolet de pulvérisation d'azote
Fournisseur: ENTEGRIS
421-42-11 421-42-21 421-42-31
ENTE421-42-11EA 0 EUR InStock
ENTE421-42-11 ENTE421-42-21 ENTE421-42-31
Pistolet de pulvérisation d'azote
Vaporisateurs
Long lasting and reliable PFA nitrogen spray guns with 0,5 µm PTFE membrane for use in high purity and corrosive chemical applications.
  • Integral filter enables air to be filtered before nitrogen is dispensed
  • Vented cap/nozzle meets OSHA safety specifications
  • PFA construction enables use in high purity and corrosive applications
  • Colored caps enable visual chemical differentiation at a glance
Le bouchon/la buse d'azote empêche l'accumulation de pression si la sortie est bloquée.
Orifice 4,8 mm
Max. pressure 75 psig (517 kPa)
Connection ¹/₄" FNPT
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité