Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carriers for solar cells or other square devices

Fournisseur: ENTEGRIS
A193-55M-0515
ENTEA193-55M-0515EA 0 EUR InStock
ENTEA193-55M-0515
Carriers for solar cells or other square devices
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
For handling solar cells or other square devices.

  • Pocket spacing: 4,76 mm
  • Pocket flat: 1,52 mm
  • Capacity: 25
  • Lead time: eight weeks

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité