CARR - MASK/PLATE 4 /20 CAP A92-40M-0603 Overall size Carrier: 157 x 124 x 81mm (6.2 x 4.9 x 3.2) Capacity: 20 Pocket spacing: 6.4mm (0.25) Pocket flat: 2.5mm (0.10) Material: High density polyethylene 1 * 36 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
CARR - MASK/PLATE 4 /20 CAP A92-40M-0603 Overall size Carrier: 157 x 124 x 81mm (6.2 x 4.9 x 3.2) Capacity: 20 Pocket spacing: 6.4mm (0.25) Pocket flat: 2.5mm (0.10) Material: High density polyethylene 1 * 36 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
CARR - MASK/PLATE 4 /20 CAP A92-40M-0603 Overall size Carrier: 157 x 124 x 81mm (6.2´ x 4.9´ x 3.2´) Capacity: 20 Pocket spacing: 6.4mm (0.25´) Pocket flat: 2.5mm (0.10´) Material: High density polyethylene 1 * 36 Pce ENTEA92-40M-0603 1 * 36 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou