Manifold, Optimizer® ST2
Fournisseur: ENTEGRIS
AMVXL22ET AMVXL22KT AMVXL32ET AMVXL32KT AMVXL42ET AMVXL42ETT AMVXL42KT
ENTEAMVXL22ETEA 0 EUR InStock
ENTEAMVXL22ET ENTEAMVXL22KT ENTEAMVXL32ET ENTEAMVXL32KT ENTEAMVXL42ET ENTEAMVXL42ETT ENTEAMVXL42KT
Manifold, Optimizer® ST2
Collecteurs
Stainless steel/PFA manifold for use with Optimizer® ST DEV and DI photochemical filters.
  • Compact, stable design provides easy installation or retrofit into existing tools
  • Rapid filter changeout with minimal exposure to process fluids
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité