Forceps, PFA
Fournisseur: ENTEGRIS
C20-0215
ENTEC20-0215
Forceps, PFA
Pinces
PFA, white.
  • Straight forceps for substrate handling
  • Extra heavy for much stronger grip at ends
Conditionnement: Packaged in protective cases.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité