Tongs, ETFE
Fournisseur: ENTEGRIS
C40-0315
ENTEC40-0315EA 0 EUR InStock
ENTEC40-0315
Tongs, ETFE
Pinces
ETFE, white.
  • For substrate handling
  • Hooked inward with squared end
  • Adjustable (4 positions)
Collapse All
Longueur Serrage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
231 mm 152 - 254 mm 4 ENTEC40-0315
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité