Pneumatic Valves Tube, CR8
Fournisseur: ENTEGRIS INC
CR8-3CT-8FFF
ENTECR8-3CT-8FFFEA 0 EUR InStock
ENTECR8-3CT-8FFF
Pneumatic Valves Tube, CR8
Vannes Elliptical Valves
Designed to divert one media stream into two directions, or alternate two media streams into one, minimizing the footprint. Handles temperatures up to 130 °C (266 °F).
  • Compact 3-way design saves valuable space on OEM equipment
  • Sealed actuator with vent port eliminates chemical exposure of the valve spring
  • Modular design enables manifold customization
  • A variety of connections including PrimeLock®, Flaretek® and Super 300 Type Pillar® fitting
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité