L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vannes pneumatiques Integra®, orifice 12,7 mm, 3 voies
Fournisseur: ENTEGRIS
D8-3C-8S3 D8-3C-8F-3 D8-3C-12F D8-3C-12F-3 D8-3C-12N D8-3C-12P D8-3C-12S1 D8-3C-12S3 D8-3C-8F D8-3C-8N D8-3C-8S1 D8-3C-8S2 D8-3C-8F-OM
ENTED8-3C-8S3EA 0 EUR InStock
ENTED8-3C-8S3 ENTED8-3C-8F-3 ENTED8-3C-12F ENTED8-3C-12F-3 ENTED8-3C-12N ENTED8-3C-12P ENTED8-3C-12S1 ENTED8-3C-12S3 ENTED8-3C-8F ENTED8-3C-8N ENTED8-3C-8S1 ENTED8-3C-8S2 ENTED8-3C-8F-OM
Vannes pneumatiques Integra®, orifice 12,7 mm, 3 voies
Vannes Elliptical Valves
Cette vanne de dérivation haute pureté minimise l'empreinte des applications chimiques, y compris les suspensions CMP.
  • Toutes les pièces en contact avec le liquide sont en PFA, ce qui leur confère une résistance chimique dans les applications chimiques corrosives de grande pureté.
  • L'absence de métaux ou d'élastomères dans la zone de confinement secondaire améliore la fiabilité et la propreté.
Les composants de l'actionneur en PVDF et l'absence de pièces métalliques externes réduisent le risque de contamination en cas de fuite de fluide ou d'expositionMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité