Manifold, Impact® ST
Fournisseur: ENTEGRIS INC
DZUM044C1
ENTEDZUM044C1EA 0 EUR InStock
ENTEDZUM044C1
Manifold, Impact® ST
Collecteurs
Stainless steel manifold for use with Impact® Plus disposable filters.
  • Rapid filter changeout with minimal dripping: no tools and no draining required
  • Compact design provides easy installation or retrofit into existing tools
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité