Wafer storage boxes for 2,5" and smaller wafer handling, E 04 series
Fournisseur: ENTEGRIS
E04-1202
ENTEE04-1202EA 0 EUR InStock
ENTEE04-1202
Wafer storage boxes for 2,5" and smaller wafer handling, E 04 series
Matériel de manipulation de wafers Boîtes de stockage de semi-conducteurs
  • Textured, nonslip surface
  • Liftoff cover
  • Friction seal only
  • Box capacity: one carrier
  • Compatible carriers: 2", 2,25" and 2,5" A72 and PA72 wafer carriers
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité