Round process tank
Fournisseur: ENTEGRIS
E14-35-01-0215
ENTEE14-35-01-0215EA 0 EUR InStock
ENTEE14-35-01-0215
Round process tank
Récipients Récipients cylindriques
Injection molded round tank, in PFA material.
  • Tanks should be properly supported in heated applications
  • Maximum recommended temperature limit for PFA tanks is 180 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité