Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GateKeeper® GPU 20M 12, 16R Gas Purifiers

Fournisseur: ENTEGRIS INC
GPUS20MFOP12R0
ENTEGPUS20MFOP12R0EA 0 EUR InStock
ENTEGPUS20MFOP12R0
GateKeeper® GPU 20M 12, 16R Gas Purifiers
Filtres Filtres à gaz
GateKeeper® GPU gas purifiers are designed to improve purity consistency, lifetime, and final purity in microelectronics applications where high-purity gas is critical.

  • Purity control below part-per-billion (ppb) levels
  • Low pressure drop through the purifier
  • Regenerable - eliminates disposal issues and costs
  • Long lifetime - improves cost of ownership
  • Insensitive to orientation (horizontal / vertical)

Uses ambient temperature purification - no heat or power required to operate.

Applications include semiconductor, data storage, flat panel display, LED and solar.

Certifications: Manufactured in an ISO® 9001:2015 facility.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité