Étiquette, amovible
Fournisseur: ENTEGRIS INC
H20-002LB
ENTEH20-002LBEA 0 EUR InStock
ENTEH20-002LB
Étiquette, amovible
Étiquettes
En copolymère de polyoléfine. Étiquette vierge pour un marquage personnalisé. L'adhésif sensible à la pression est amovible et ne laisse pas de dépôts.
  • Adhère bien à la plupart des surfaces en plastique
  • Pour une utilisation avec tous les couvercles de plateaux à copeaux H20
  • Ne laisse aucun résidu d'adhésif
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité