TRAY - CHIP RECT PKTS H20-035050-1412 Material: ABS (White) Pocket Dimensions: 0.89mm x 1.27mm x 0.61mm Capacity: 20x17 (340) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP RECT PKTS H20-035050-1412 Material: ABS (White) Pocket Dimensions: 0.89mm x 1.27mm x 0.61mm Capacity: 20x17 (340) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP RECT PKTS H20-035050-1412 Material: ABS (White) Pocket Dimensions: 0.89mm x 1.27mm x 0.61mm Capacity: 20x17 (340) 1 * 400 Pce ENTEH20035050-1412 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou