TRAY - CHIP SQ PKTS H20-080-50-1415 Material: ABS (Natural) Pocket Dimensions: 2.03mm x 2.03mm x 1.27mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP SQ PKTS H20-080-50-1415 Material: ABS (Natural) Pocket Dimensions: 2.03mm x 2.03mm x 1.27mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP SQ PKTS H20-080-50-1415 Material: ABS (Natural) Pocket Dimensions: 2.03mm x 2.03mm x 1.27mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce ENTEH20080-50-1415 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou