TRAY - CHIP SQ PKTS H20-100-32-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 2.54mm x 2.54mm x 0.81mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP SQ PKTS H20-100-32-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 2.54mm x 2.54mm x 0.81mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP SQ PKTS H20-100-32-62C02 Material: STAT-PRO® 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 2.54mm x 2.54mm x 0.81mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce ENTEH201003262C02 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou