TRAY - CHIP 2 H20-125150-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.125 x 0.150 x 0.024 Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP 2 H20-125150-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.125 x 0.150 x 0.024 Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP 2 H20-125150-62C02 Material: STAT-PRO® 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.125´ x 0.150´ x 0.024´ Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce ENTEH2012515062C02 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou