TRAY-CHIP 2 H20-130-16WH-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 3.30mm x 3.30mm x 0.41mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY-CHIP 2 H20-130-16WH-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 3.30mm x 3.30mm x 0.41mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY-CHIP 2 H20-130-16WH-62C02 Material: STAT-PRO® 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 3.30mm x 3.30mm x 0.41mm Capacity: 10x10 (100) 1 * 400 Pce ENTEH2013016WH62C2 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou