TRAY - CHIP RECT PKTS H20-181244-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 6.17mm x 4.57mm x 1.07mm Capacity: 6x8 (48) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP RECT PKTS H20-181244-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 6.17mm x 4.57mm x 1.07mm Capacity: 6x8 (48) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP RECT PKTS H20-181244-62C02 Material: STAT-PRO® 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 6.17mm x 4.57mm x 1.07mm Capacity: 6x8 (48) 1 * 400 Pce ENTEH2018124462C02 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou