TRAY - CHIP H20-375500-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 9.53mm x 12.70mm x 0.51mm Capacity: 4x3 (12) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP H20-375500-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 9.53mm x 12.70mm x 0.51mm Capacity: 4x3 (12) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP H20-375500-66C02 Material: ChipSentry® (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 9.53mm x 12.70mm x 0.51mm Capacity: 4x3 (12) 1 * 400 Pce ENTEH2037550066C02 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou