Single wafer tray, H 20 series, 5" (125 mm)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
H204000011415
ENTEH204000011415EA 0 EUR InStock
ENTEH204000011415
Single wafer tray, H 20 series, 5" (125 mm)
Matériel de manipulation de wafers Plateaux pour semi-conducteurs
Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
  • For internal handling of single wafers
  • Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges
  • Tweezer slots on tray bottom ease wafer removal
  • Stackable for efficient use of storage space, either tray on tray or cover on tray
  • Extended lead times apply
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité