TRAY - CHIP H20-522110-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.522 x 0.110 x 0.024 Capacity: 3x11 (33) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP H20-522110-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.522 x 0.110 x 0.024 Capacity: 3x11 (33) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP H20-522110-62C02 Material: STAT-PRO® 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.522´ x 0.110´ x 0.024´ Capacity: 3x11 (33) 1 * 400 Pce ENTEH2052211062C02 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou