TRAY - CHIP RECT PKTS H20-710830-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.708 x 0.828 x 0.025 Capacity: 2x2 (4) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP RECT PKTS H20-710830-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.708 x 0.828 x 0.025 Capacity: 2x2 (4) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP RECT PKTS H20-710830-62C02 Material: STAT-PRO® 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 0.708´ x 0.828´ x 0.025´ Capacity: 2x2 (4) 1 * 400 Pce ENTEH2071083062C02 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou