TRAY - CHIP 2 W/EDM FINISH H20E-080091-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 0.080 x 0.091 x 0.019 Capacity: 14x13 (182) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP 2 W/EDM FINISH H20E-080091-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 0.080 x 0.091 x 0.019 Capacity: 14x13 (182) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP 2 W/EDM FINISH H20E-080091-66C02 Material: ChipSentry® (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 0.080´ x 0.091´ x 0.019´ Capacity: 14x13 (182) 1 * 400 Pce ENTEH20E08009166C2 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou