TRAY - CHIP 2 H20-N822417-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 1.55mm x 1.88mm x 0.38mm Capacity: 19x17 (323) 1 * 400 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP 2 H20-N822417-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 1.55mm x 1.88mm x 0.38mm Capacity: 19x17 (323) 1 * 400 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP 2 H20-N822417-66C02 Material: ChipSentry® (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 1.55mm x 1.88mm x 0.38mm Capacity: 19x17 (323) 1 * 400 Pce ENTEH20N82241766C2 1 * 400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou