Inserts for trays H 44 series
Fournisseur: ENTEGRIS
H44-001B H44-001D
ENTEH44-001BEA 0 EUR InStock
ENTEH44-001B ENTEH44-001D
Inserts for trays H 44 series
Matériel de manipulation de wafers Plateaux pour semi-conducteurs
Nest between H 44 trays and/or covers.
  • Precut to tray size
  • Inserts provide a softer surface providing protection for more sensitive components
  • Inserts are not intended to limit part migration
  • Inserts with antistatic coatings are not recommended for use when storing devices for extended periods
Collapse All
Désignation Couleur Matière Normes Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ChipGuard™ 2000 antistatic tray inserts, thickness 5 - 26 mm blanc Tyvek® Yes 1 SET ENTEH44-001D
Nonantistatic rice paper inserts blanc Papier Yes 1 SET ENTEH44-001B
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité