TRAY-CHIP 4 H44-453-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 11.51mm x 11.51mm x 2.54mm Capacity: 6x6 (36) 1 * 200 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS INC
TRAY-CHIP 4 H44-453-62C02 Material: STAT-PRO 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 11.51mm x 11.51mm x 2.54mm Capacity: 6x6 (36) 1 * 200 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY-CHIP 4 H44-453-62C02 Material: STAT-PRO® 150 (Black Conductive Polypropylene) Pocket Dimensions: 11.51mm x 11.51mm x 2.54mm Capacity: 6x6 (36) 1 * 200 Pce ENTEH44-453-62C02 1 * 200 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou