TRAY - CHIP W/TWZR SLOT H44-215-85TW-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 5.46mm x 5.46mm x 2.16mm Capacity: 8x8 (64) 1 * 200 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP W/TWZR SLOT H44-215-85TW-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 5.46mm x 5.46mm x 2.16mm Capacity: 8x8 (64) 1 * 200 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP W/TWZR SLOT H44-215-85TW-66C02 Material: ChipSentry® (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 5.46mm x 5.46mm x 2.16mm Capacity: 8x8 (64) 1 * 200 Pce ENTEH4421585TW66C2 1 * 200 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou