TRAY - CHIP RECT. PKTS H44-247298-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 7.57mm x 6.27mm x 1.02mm Capacity: 10x12 (120) 1 * 200 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP RECT. PKTS H44-247298-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 7.57mm x 6.27mm x 1.02mm Capacity: 10x12 (120) 1 * 200 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP RECT. PKTS H44-247298-66C02 Material: ChipSentry® (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 7.57mm x 6.27mm x 1.02mm Capacity: 10x12 (120) 1 * 200 Pce ENTEH4424729866C02 1 * 200 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou