TRAY - CHIP RECT PKTS W/EDM FINISH H44E-C124857-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 31.70mm x 14.48mm x 0.81mm Capacity: 2x5 (10) 1 * 200 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
TRAY - CHIP RECT PKTS W/EDM FINISH H44E-C124857-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 31.70mm x 14.48mm x 0.81mm Capacity: 2x5 (10) 1 * 200 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TRAY - CHIP RECT PKTS W/EDM FINISH H44E-C124857-66C02 Material: ChipSentry® (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 31.70mm x 14.48mm x 0.81mm Capacity: 2x5 (10) 1 * 200 Pce ENTEH44EC12485766C 1 * 200 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou