4 CHIP TRAY H44-N901201-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 0.607 x 0.607 x 0.030 Capacity: 5x5 (25) 1 * 200 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS
4 CHIP TRAY H44-N901201-66C02 Material: ChipSentry (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 0.607 x 0.607 x 0.030 Capacity: 5x5 (25) 1 * 200 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
4 CHIP TRAY H44-N901201-66C02 Material: ChipSentry® (Black Conductive Polycarbonate) Pocket Dimensions: 0.607´ x 0.607´ x 0.030´ Capacity: 5x5 (25) 1 * 200 Pce ENTEH44N90120166C2 1 * 200 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou