Mask packages, H 68 series
Fournisseur: ENTEGRIS INC
H6862550967C02
ENTEH6862550967C02EA 0 EUR InStock
ENTEH6862550967C02
Mask packages, H 68 series
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
For masks or reticles with pellicles. Label for identication labels. Landing pads prevent tearing of pellicies.
  • Minimal contact
  • Easy to open and close
  • Easy removal
  • Seal security for protection
  • Compact and stackable
  • Roller hinge minimises particle generation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité