Thin wafer shipping box for 100 mm thin wafer products, Ultrapak® series
Fournisseur: ENTEGRIS INC
H9100-0051
ENTEH9100-0051EA 0 EUR InStock
ENTEH9100-0051
Thin wafer shipping box for 100 mm thin wafer products, Ultrapak® series
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
Clean and secure thin wafer transport. Dramatically enhanced performance for thin wafer products.
  • High-purity Wafershield™ polypropylene box provides a clean, safe shipping environment
  • Ultrapure polypropylene cassette and cushion insert minimise wafer edge contamination
  • Horizontal and vertical robotic flanges enable easy handling and transport of cassette
  • Center notch track alignment and 'H' bar ensure accurate equipment interoperability, both vertically and horizontally
  • Drop-in substitute for Ultrapak cassettes
  • Indexing locations, wafer planes and slot height / shape are identical to Ultrapak®
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité