L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multiple wafer shipping box for 125 mm (5") wafer handling, Ultrapak® series
Fournisseur: ENTEGRIS
H9125-0028 H9125-0029
ENTEH9125-0028EA 0 EUR InStock
ENTEH9125-0028 ENTEH9125-0029
Multiple wafer shipping box for 125 mm (5") wafer handling, Ultrapak® series
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low levels of condensable inorganics.
  • Individual horizontal cantilever springs limit wafer rotation to reduce particle contamination and also secure the wafers in the cassette to safeguard against breakage
  • Ultrapure polypropylene materials provide a clean shipping environment and assure low levels of condensable inorganics
  • Horizontal and vertical robotic pickup flanges on the cassette allow convenient handling
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité