Single wafer shipping boxes for 200 mm wafer handling, H 93 series
Fournisseur: ENTEGRIS
H938010166C_U H9380-101-1116
ENTEH938010166C_UEA 0 EUR InStock
ENTEH938010166C_U 216-1591
Single wafer shipping boxes for 200 mm wafer handling, H 93 series
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
For shipping and storage applications. Holds one wafer facedown contacting only the wafer's edges.
  • Replaceable cushions securely retain the wafer to minimise particle generation
  • Single latch provides secure closure and easy opening
  • Tweezer slots conveniently located for easy wafer handling
  • Large top surface provides a convenient space for labeling
  • Stackable shipper allows efficient use of storage space
  • Pin-in-socket hinges allow the shipper to be opened horizontally, providing stability for wafer handling
  • Overall size: 226×213×20 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité