Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Horizontal wafer shippers, 200 mm SmartStack®

Fournisseur: ENTEGRIS
HWS200101A61C2 HWS200100-CCPF
ENTEHWS200101A61C2EA 0 EUR InStock
ENTEHWS200101A61C2 ENTEHWS200100-CCPF
Horizontal wafer shippers, 200 mm SmartStack®
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
Horizontal wafer shipper.

  • Packaged, double bagged, heat sealed
  • Automation compatible

Inner cushion
Amine free cushions
Packaged, double bagged, heat sealed

Horizontal wafer shipper kit
Kit consists of: 200mm HWS (1)
Pink inner cushions (13)
Non-woven polyethylene wafer inserts (26)
Corrugated Shipping Box (1)
Outer packing cushions (2)
ESD Bag (1)

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité